Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00808EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00808EA MAYBTL00808DA
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00275565
Numéro CAS: 403-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité