Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
305060050 305060250
ACRO305060050EA 37.2 EUR InStock
ACRO305060050 ACRO305060250
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 120…126 °C
Numéro MDL: MFCD00007058
Numéro CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité