Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Attention
001544-1G 001544-5G 001544-25G
FLUO001544-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001544-1G FLUO001544-5G FLUO001544-25G
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Acide 3-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00041501
Numéro CAS: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité