Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Attention
001545-10G 001545-100G 001545-25G
FLUO001545-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001545-10G FLUO001545-100G FLUO001545-25G
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Acide 4-(trifluorométhoxy)benzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153.4 °C
Numéro MDL: MFCD00002541
Numéro CAS: 330-12-1
EINECS: 206-352-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité