1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoroiodobenzene
A11339.06 A11339.14
A11339.06EA 36.7 EUR InStock
A11339.06 A11339.14
1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 64248-58-4
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2081099
MDL No.: MFCD00044630
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C
Densité: 1.990
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044630
Numéro CAS: 64248-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité