1,2-Diiodotétrafluorobenzène
Attention
010455-5G 010455-1G
FLUO010455-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010455-5G FLUO010455-1G
1,2-Diiodotétrafluorobenzène
1,2-Diiodotétrafluorobenzène
Formule: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019011
Numéro CAS: 2708-97-6
EINECS: 220-303-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité