1,3-Difluoro-4-iodobenzène
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
004818-25G 004818-100G
FLUO004818-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004818-25G FLUO004818-100G
1,3-Difluoro-4-iodobenzène
1,3-Difluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C (1013 hPa)
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040151
Numéro CAS: 2265-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité