1,4-Diiodotétrafluorobenzène
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
010456-5G 010456-1G
FLUO010456-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010456-5G FLUO010456-1G
1,4-Diiodotétrafluorobenzène
1,4-Diiodotétrafluorobenzène
Formule: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001055
Numéro CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité