1-Fluoro-4-iodobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
A12008.09 A12008.18 A12008.30
A12008.09EA 47.1 EUR InStock
A12008.09 A12008.18 A12008.30
1-Fluoro-4-iodobenzène ≥99%
1-Fluoro-4-iodobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.925
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001052
Numéro CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité