Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07924.06EA 97.4 EUR InStock
L07924.06 L07924.03
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque ≥97%
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042289
Numéro CAS: 111771-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité