2,3,4-Trifluoroaniline
Fournisseur: Merck
8.41150.0001EA 0 EUR InStock
8.41150.0001
2,3,4-Trifluoroaniline
2,3,4-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011737
Numéro CAS: 3862-73-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité