2,3,5,6-Tétrafluoroaniline
Attention
001355-5G 001355-25G
FLUO001355-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001355-5G FLUO001355-25G
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline
2,3,5,6-Tétrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1.744 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007644
Numéro CAS: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité