2,4,5-Trifluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16765.06EA 63 EUR InStock
A16765.06 A16765.14
2,4,5-Trifluoroaniline ≥98%
2,4,5-Trifluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 367-34-0
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2085734
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007649
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007649
Numéro CAS: 367-34-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité