2,4,6-Trifluoroaniline
001887-10G 001887-50G
FLUO001887-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001887-10G FLUO001887-50G
2,4,6-Trifluoroaniline
2,4,6-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Numéro MDL: MFCD00007650
Numéro CAS: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
ONU: 2926
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité