2,4-Difluoroaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 26.4 EUR InStock
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroaniline 99%
2,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (753 mmHg)
Point de fusion: –7.5 °C
Densité: 1.268 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007648
Numéro CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité