2,4-Difluoroaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13673.14 A13673.22 A13673.36
A13673.14EA 33.6 EUR InStock
A13673.14 A13673.22 A13673.36
2,4-Difluoroaniline ≥99%
2,4-Difluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 367-25-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Characteristic
Melting Point: -8 to -7°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 2802556
Merck Reference: 14,3147
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007648
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: –8 °C to –7 °C
Densité: 1.281
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007648
Numéro CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3147
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité