2,6-Difluoroaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO188271000EA 296 EUR InStock
ACRO188271000 ACRO188270250 ACRO188270050
2,6-Difluoroaniline 97%
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C (15 mmHg)
Densité: 1,199 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007655
Numéro CAS: 5509-65-9
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité