2,6-Difluoroaniline
Danger
001458-100G 001458-500G 001458-25G
FLUO001458-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001458-100G FLUO001458-500G FLUO001458-25G
2,6-Difluoroaniline
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C (1013 hPa)
Densité: 1.199 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007655
Numéro CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité