2,6-Difluoroaniline
Fournisseur: Molekula
MOLE11813118-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11813118-100G
2,6-Difluoroaniline
2,6-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C (1013 hPa)
Densité: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007655
Numéro CAS: 5509-65-9
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité