2-Fluoroaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12612.14 A12612.22 A12612.36
A12612.14EA 29.4 EUR InStock
A12612.14 A12612.22 A12612.36
2-Fluoroaniline ≥99%
2-Fluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 348-54-9
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Recognizable
Melting Point: -29°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1524219
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007642
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.152
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007642
Numéro CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité