2-Fluoroaniline
Fournisseur: Molekula
MOLEM30255446EA 0 EUR InStock
MOLEM30255446
2-Fluoroaniline
2-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007642
Numéro CAS: 348-54-9
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité