3,4,5-Trifluoroaniline
Attention
002064-5G 002064-25G
FLUO002064-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002064-5G FLUO002064-25G
3,4,5-Trifluoroaniline
3,4,5-Trifluoroaniline
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083522
Numéro CAS: 163733-96-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité