3,5-Difluoroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO311420500EA 232 EUR InStock
ACRO311420500 ACRO311420100 ACRO311420010
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007763
Numéro CAS: 372-39-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité