3,5-Difluoroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16528.14EA 161 EUR InStock
A16528.14 A16528.06 A16528.22
3,5-Difluoroaniline ≥98%
3,5-Difluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 372-39-4
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 75°(167°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80°/20mm
Beilstein Reference: 2802286
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007763
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1,295
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Numéro MDL: MFCD00007763
Numéro CAS: 372-39-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité