3,5-Difluoroaniline
Attention
001690-5G 001690-25G 001690-100G
FLUO001690-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001690-5G FLUO001690-25G FLUO001690-100G
3,5-Difluoroaniline
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.295 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007763
Numéro CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité