4-Fluoroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 52 EUR InStock
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroaniline 98%
4-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1.9 °C
Densité: 1.157 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007829
Numéro CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité