4-Fluoroaniline
Attention
001439-100G 001439-500G
FLUO001439-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001439-100G FLUO001439-500G
4-Fluoroaniline
4-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007829
Numéro CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité