2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO168390050EA 28.2 EUR InStock
ACRO168390050 ACRO168390250 ACRO168391000
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007652
Numéro CAS: 369-36-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité