4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
233070100 233071000
ACRO233070100EA 32.9 EUR InStock
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007830
Numéro CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité