4-Fluoro-2-nitroaniline
001688-25G 001688-100G
FLUO001688-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001688-25G FLUO001688-100G
4-Fluoro-2-nitroaniline
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007830
Numéro CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité