4-Fluoro-3-nitroaniline
Attention
001697-25G 001697-100G 001697-500G
FLUO001697-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001697-25G FLUO001697-100G FLUO001697-500G
4-Fluoro-3-nitroaniline
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 96…98 °C
Densité: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007833
Numéro CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité