1,2-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 42.9 EUR InStock
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène ≥98%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 76…80 °C (8 mmHg)
Densité: 1.441
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007198
Numéro CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité