1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
001664-25G 001664-100G 001664-500G
FLUO001664-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001664-25G FLUO001664-100G FLUO001664-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
1,2-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007198
Numéro CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité