1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
Fournisseur: Molekula
MOLEM55383446EA 0 EUR InStock
MOLEM55383446
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00007050
Numéro CAS: 446-35-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité