1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
Attention
019498-5G 019498-100G 019498-25G
FLUO019498-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019498-5G FLUO019498-100G FLUO019498-25G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012142
Numéro CAS: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité