1-Fluoro-2-nitrobenzène
Attention
Synonyms: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
001674-250G 001674-1KG
FLUO001674-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001674-250G FLUO001674-1KG
1-Fluoro-2-nitrobenzène
1-Fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007048
Numéro CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité