1-Fluoro-3-nitrobenzène
Attention
Synonyms: 3-Fluoronitrobenzene
001678-25G 001678-100G 001678-250G
FLUO001678-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001678-25G FLUO001678-100G FLUO001678-250G
1-Fluoro-3-nitrobenzène
1-Fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1.7 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007196
Numéro CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité