1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4-Trifluoronitrobenzène
A16313.14EA 109 EUR InStock
A16313.14 A16313.06
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène ≥97%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 771-69-7
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 91-93°/20mm
Beilstein Reference: 2449746
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041546
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C (20 mmHg)
Densité: 1,541
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041546
Numéro CAS: 771-69-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité