1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène
Synonyms: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
002363-25G 002363-100G
FLUO002363-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002363-25G FLUO002363-100G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007051
Numéro CAS: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité