1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,4,5-Trifluoronitrobenzène
L20302.06EA 87.2 EUR InStock
L20302.06 L20302.14
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène 99%
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 66684-58-0
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4860
Beilstein Reference: 2455018
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00456803
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Densité: 1,52
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456803
Numéro CAS: 66684-58-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité