Pentafluoronitrobenzène
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
006961-5G 006961-25G
FLUO006961-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006961-5G FLUO006961-25G
Pentafluoronitrobenzène
Pentafluoronitrobenzène
Formule: C₆F₅NO₂
MW: 213,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007049
Numéro CAS: 880-78-4
EINECS: 212-915-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité