(Trifluorométhoxy)benzène
003040-500G 003040-100G
FLUO003040-500GEA 0 EUR InStock
FLUO003040-500G FLUO003040-100G
(Trifluorométhoxy)benzène
(Trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.2263 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040832
Numéro CAS: 456-55-3
EINECS: 207-269-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf76f9047ed23a3eb2a61f855972f76a124b68f&vid=a016508dad7369160c1bbf2e340b9782ac2b4ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité