2,3-Difluoroanisole
Attention
005734-5G 005734-1G
FLUO005734-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005734-5G FLUO005734-1G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631562
Numéro CAS: 134364-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité