3,4-Difluoroanisole
Danger
004776-25G 004776-10G
FLUO004776-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004776-25G FLUO004776-10G
3,4-Difluoroanisole
3,4-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010730
Numéro CAS: 115144-40-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité