3,5-Difluoroanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15497.14EA 181 EUR InStock
A15497.14 A15497.06
3,5-Difluoroanisole ≥97%
3,5-Difluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 93343-10-3
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 4966844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042560
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C
Densité: 1,234
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042560
Numéro CAS: 93343-10-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité