2-Fluoroanisole
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxybenzene
002694-100G 002694-500G
FLUO002694-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002694-100G FLUO002694-500G
2-Fluoroanisole
2-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.124 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000316
Numéro CAS: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité