4-Fluoroanisole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO119310250EA 83.7 EUR InStock
ACRO119310250 ACRO119311000
4-Fluoroanisole 99%
4-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,11 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4867 to 1.4887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité