4-Fluoroanisole
Fournisseur: Molekula
MOLE54634510-100GEA 0 EUR InStock
MOLE54634510-100G
4-Fluoroanisole
4-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43,5 °C
Densité: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité