2,3,5,6-Tétrafluoroanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24275.14EA 232 EUR InStock
B24275.14 B24275.06
2,3,5,6-Tétrafluoroanisole ≥97%
2,3,5,6-Tétrafluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 2324-98-3
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Flash Point: 41°(107°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 144-145°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000311
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C
Densité: 1,293
Point d'éclair: 41 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000311
Numéro CAS: 2324-98-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité