2,3,6-Trifluoroanisole
005850-5G 005850-1G
FLUO005850-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005850-5G FLUO005850-1G
2,3,6-Trifluoroanisole
2,3,6-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD01631501
Numéro CAS: 4920-34-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité